Learn More
Ácido (R)-(-)-alfa-metoxifenilacético, TRC
Código de producto. 30474215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30474215 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30474215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26574010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 3966-32-3
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 10 g
Sinónimo (R)-(-)-Methoxyphenyl-acetic Acid, (R)-alpha-Methoxy-benzeneacetic Acid, (-)-(R)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid, (-)-(alphaR)-alpha-Methoxybenzeneacetic Acid, (-)-2-Methoxy-2-phenylacetic Acid, (-)-2-Methoxyphenylacetic Acid, (-)-Methoxyphenylacetic Acid, (-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid, (2R)-2-Methoxy-2-phenylacetic Acid, (2R)-2-Methoxy-2-phenylethanoic Acid, (2R)-O-Methylmandelic Acid, (R)-(-)-2-Methoxy-2-phenylacetic Acid, (R)-(-)-O-Methylmandelic Acid, (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid, (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylethanoic Acid, (R)-2-Methoxy-2-phenylacetic Acid, (R)-2-Methoxy-2-phenylacetic Acid, (R)-2-Methoxy-2-phenylethanoic Acid, (R)-2-Methoxyphenylacetic Acid, (R)-2-Phenyl-2-methoxyacetic Acid, (R)-Methoxy(phenyl)acetic Acid, (R)-Methoxyphenylacetic Acid, (R)-O-Methylmandelic Acid, (R)-alpha-Methoxy-alpha-phenylacetic Acid, (R)-alpha-Methoxy-alpha-phenylacetic Acid, (R)-alpha-Methoxybenzeneacetic Acid, (R)-alpha-Methoxybenzeneethanoic Acid, (R)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid, (alphaR)-alpha-Methoxybenzeneacetic Acid, D-(-)-Methoxyphenylacetic Acid, D-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
SMILES CO[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-metoxi-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063