Learn More
Ácido (R)-(-)-alfa-metoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332676 250 mg 250 miligramos
11322676 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08719.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3966-32-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3966-32-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00004250
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r---alpha-methoxyphenylacetic acid, r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, 2r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, r-methoxyphenylacetic acid, r-methoxy phenyl acetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, r---.alpha.-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, r, o-methyl-d-mandelic acid, ksc496q9j
PubChem CID 2724294
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-metoxi-2-fenilacético
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 63°C to 68°C
Punto de ebullición 164°C to 166°C (18 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 3589257
Rotación óptica −146° (c=0.5 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%