Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, Maybridge
Código de producto. 10188224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 ml
10188224 1 g 1 ml
1 options
Código de producto. 10188224 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00230DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
CAS 39637-99-5
Densidad 1.3400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Número MDL MFCD00044400
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 6365
Condición de rotación específica −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Sinónimo unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
Clave InChI PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cloruro de (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoilo
Peso molecular (g/mol) 252.62
PubChem CID 3080792
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza 97%