Learn More
Cloruro de (R)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734114 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10711141 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264122500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39637-99-5
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.62
Número MDL MFCD00044400
Clave InChI PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Sinónimo unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
Nombre IUPAC cloruro de (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoilo
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3400g/mL
Punto de ebullición 213.0°C to 214.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4680 to 1.4700
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 6365
Gravedad específica 1.34
Condición de rotación específica −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Rotación específica − 132.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido