Learn More
(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 %
Código de producto. 11443990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443990 500 mg 500 miligramos
11416126 0.1 g 0.10 g
11406126 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22968.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234,17 g/mol
El ácido (R)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético es un reactivo ampliamente utilizado para la determinación de purezas ópticas de alcoholes y aminas mediante RMN de 1H o 19F.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético es un reactivo ampliamente utilizado para la determinación de las purezas ópticas de alcoholes y aminas por RMN de 1H o 19F.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/1 ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20445-31-2
Fórmula molecular C10H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 234.17
Número MDL MFCD00004184
Clave InChI JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2723917
SMILES COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.344
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 500 mg
Beilstein 2215440
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6280
Sinónimo +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Rotación óptica +72° (c=2 in Methanol)
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación