Learn More
Ácido (R)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 % (E.E.>99,5 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10190212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10190212 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10555302 1 g Frasco de vidrio 1 g
10444215 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10190212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312222500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20445-31-2
Fórmula molecular C10H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 234.17
Número MDL MFCD00004184
Clave InChI JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2723917
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
SMILES COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Nombre de nota 99%(e.e.>99.5%)
Punto de fusión 46.0°C to 49.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Cantidad 250 mg
Fieser 11,329
Índice Merck 15,6365
Rotación específica + 69.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.17
Porcentaje de pureza 99%(e.e.>99.5%)
Forma física Sólido de baja fusión cristalino