Learn More
(R)-(+)-alfa-ácido lipóico, TRC
Código de producto. 30135800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135800 500 mg 500 miligramos
30132584 50 mg 50 miligramos
30012112 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL468725500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1200-22-2
Fórmula molecular C8 H14 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 206.33
Sinónimo Thioctic Acid
Nombre IUPAC 5-[(3R)-ditiolano-3-il]ácido pentanoico
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-a-Lipoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0435
Porcentaje de pureza >95%