Learn More
Éster etílico del ácido (R)-alfa-hidroxiciclohexanabutanoico, TRC
Código de producto. 30407620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407620 500 mg
30390613 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH825370500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95500-39-3
Fórmula molecular C12H22O3
Peso molecular (g/mol) 214.3
Sinónimo (R)-α-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (2R)-4-ciclohexil-2-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)[C@H](O)CCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-alpha-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1569