Learn More
(R)-(+)-alfa-etilbencilamina, TRC
Código de producto. 30380690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380690 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30380690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89997025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-alpha-Ethylbenzylamine
CAS 3082-64-2
Fórmula molecular C9H13N
Cantidad 25 g
Sinónimo (R)-alpha-Ethylbenzenemethanamine, (R)-(+)-alpha-ethylbenzylamine, d-alpha-Ethylbenzylamine, (+)-((R)-1-Phenylpropyl)amine, (+)-1-Ethylbenzylamine, (+)-1-Phenylpropylamine, (+)-alpha-Phenylpropylamine, (1R)-1-Phenylpropan-1-amine, (1R)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-1-Phenyl-1-propylamine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-alpha-Phenyl-1-propylamine, (R)-alpha-Ethylbenzylamine, (R)-1-Phenylpropanamine, (R)-alpha-Phenylpropylamine(R)-1-Phenylpropylamine, (R)-1-Phenyl-1-propanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](N)c1ccccc1
Nombre IUPAC (1R)-1-fenilpropanol-1-amina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048