Learn More
Diclorhidrato de R(-)-alfa-clorometilhistamina, TRC
Código de producto. 30350494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30350494 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30350494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369535500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R(-)-alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride
CAS 75614-86-7
Fórmula molecular C6H12Cl3N3
Cantidad 500 mg
Sinónimo α-(Chloromethyl)-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10ClN3.2ClH/c7-2-5(8)1-6-3-9-4-10-6;;/h3-5H,1-2,8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
SMILES N[C@H](CCl)CC1=CNC=N1
Nombre IUPAC cloruro de (S)-1-cloro-3-(1H-imidazol-4-il)propan-2-amina dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 232.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.01
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.