Learn More
(R)-(+)-alfa,alfa-difenil-2-pirrolidinmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol |
| CAS | 22348-32-9 |
| Fórmula molecular | C17H19NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (+)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (R)-2-(diphenylhydroxymethylpyrrolidine), (R)-Diphenyl-2-pyrrolidinylmethanol, (R)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (R)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, alpha,alpha-Diphenyl-D-prolinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1 |
| SMILES | OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | difenil-[(2R)-pirrolidin-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 253.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1467 |