Learn More
(R)-alfa-[[(4-Etil-2,3-dioxo-1-piperazinil)carbonil]amino]ácido benzenacético, TRC
Código de producto. 30371678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371678 1 g
30376994 25 g
30371796 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9169701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63422-71-9
Fórmula molecular C15 H17 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 319.31
Sinónimo (2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid, Piperacillin Sodium Imp. G (EP)
Nombre IUPAC (2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-ácido fenilacético
SMILES CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-[((4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl)amino]-2-phenylacetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1168