Learn More
(R)-alfa-[(2,2-Dimetil-1-oxopropil)amino]-4-hidroxibenzeneacético, TRC
Código de producto. 30136367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136367 10 g 10 g
30008526 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47655510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205826-86-4
Fórmula molecular C13 H17 N O4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Sinónimo (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, Amoxicillin Trihydrate Imp. H (EP)
Nombre IUPAC (2R)-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)-2-(4-hidroxifenil)ácido acético
SMILES CC(C)(C)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158
Porcentaje de pureza >95%