Learn More
(R)-(+)-alfa-(1-Naftil)etilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722261 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722261 1 g Frasco de vidrio 1 g
10513581 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-70-2
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00064114
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
Nombre IUPAC (1R)-1-naftaleno-1-iletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 153.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.6217 to 1.6237
Cantidad 1 g
Beilstein 12, III, 3110
Gravedad específica 1.06
Condición de rotación específica + 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Rotación específica + 60.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.