Learn More
(R)-Albuterol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134382 50 mg 50 miligramos
17954745 5 mg 5 miligramos
17902785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51448550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50293-90-8
Fórmula molecular C13 H21 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 275.77
Sinónimo Levosalbutamol hydrochloride, Levalbuterol hydrochloride, (R)-Albuterol hydrochloride, 1,3-Benzenedimethanol, α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (α1R)-, 1,3-Benzenedimethanol, α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, hydrochloride, (R)-, 1,3-Benzenedimethanol, α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, hydrochloride, (α1R)- (9CI), (-)-Salbutamol hydrochloride, (R)-4-(2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol hydrochloride, (R)-Salbutamol hydrochloride, Xopenex
Nombre IUPAC 4-[(1R)-2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levalbuterol hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1288