Learn More
(R)-afatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Afatinib |
| CAS | 945553-91-3 |
| Fórmula molecular | C24H25ClFN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, ent-Afatinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(NC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1O[C@H]4COCC4)/C=C/CN(C)C |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-[(3R)-oxolan-3-il]oxiquinazolin-6-il]-4-(dimetilamino)but-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 485.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.163 |