Learn More
(R)-a-Phellandrene, TRC
Código de producto. 30007886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2.5 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2.50 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007886 5 mL 5 ml
30007363 2.5 mL 2.50 ml
30003340 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2945705ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4221-98-1
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo (5R)-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, (R)-(-)-p-Metha-1,5-diene
Nombre IUPAC (5R)-5-isopropil-2-metil-ciclohexa-1,3-dieno
SMILES CC(C)[C@H]1CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(-)-alpha-Phellandrene
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252