Learn More
(R)-(+)-isocianato de a-metilbencilo, TRC
Código de producto. 30478956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478956 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30478956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29141025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
CAS 33375-06-3
Fórmula molecular C9H9NO
Cantidad 25 g
Sinónimo (R)-(1-Isocyanatoethyl)-benzene, (+)-(R)-α-Phenethyl Isocyanate, (+)-1-Phenylethyl Isocyanate, (+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (+)-α-Phenylethyl Isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl Isocyanate, (R)-(+)-Alpha-methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(1-Isocyanatoethyl)benzene, (R)-1-Phenylethyl Isocyanate, (R)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-α-Phenylethyl Isocyanate, R-(+)-1-Phenylethyl Isocyanate, [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](N=C=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (R)-(1-isocianatoetil)benceno
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.07