Learn More
Sal de trometamina del ácido Ra-lipoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt |
| CAS | 137314-40-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 S2 . C4 H11 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2S2.C4H11NO3/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h7H,1-6H2,(H,9,10);6-8H,1-3,5H2/t7-;/m1./s1 |
| SMILES | NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; ácido 5-[(3R)-ditiolan-3-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 327.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.117 |