Learn More
Diclorhidrato de R(-)-a-clorometilhistamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R(-)-alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 75614-86-7 |
| Fórmula molecular | C6H12Cl3N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | α-(Chloromethyl)-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10ClN3.2ClH/c7-2-5(8)1-6-3-9-4-10-6;;/h3-5H,1-2,8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1 |
| SMILES | N[C@H](CCl)CC1=CNC=N1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de (S)-1-cloro-3-(1H-imidazol-4-il)propan-2-amina dihidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 232.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.01 |