Learn More
(R)-9-Hidroxi Risperidona, TRC
Código de producto. 30399375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399375 10 mg
30390821 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95335510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130049-85-3
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 426.48
Sinónimo (9R)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, (R)-9-Hydroxyrisperidone, 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., (+)-9-Hydroxyrisperidone, (9R)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nombre IUPAC (9R)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCC[C@@H](O)C5=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-9-Hydroxyrisperidone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.2067