Learn More
(R)-9-[2-(Dietilfosfonometoxi)propila] Adenina, TRC
Código de producto. 30387240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387240 10 mg -
30370640 5 mg -
30378225 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44475010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180587-75-1
Fórmula molecular C13 H22 N5 O4 P
Peso molecular (g/mol) 343.32
Sinónimo Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester, (R)-, Diethyl (2R)-[[1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
Nombre IUPAC 9-[(2R)-2-(dietoxifosforilmetoxi)propil]purina-6-amina
SMILES CCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCC
Specifica
Nombre del producto químico o material (R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1409
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.