Learn More
(R)-9-[2-benciloxipropil)-N6-benzoil adenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-9-(2-Benzyloxypropyl)-N6-benzoyl Adenine |
| CAS | 1217735-35-7 |
| Fórmula molecular | C22H19N5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[9-[(2S)-2-(Benzoyloxy)propyl]-9H-purin-6-yl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21N5O2/c1-16(29-13-17-8-4-2-5-9-17)12-27-15-25-19-20(23-14-24-21(19)27)26-22(28)18-10-6-3-7-11-18/h2-11,14-16H,12-13H2,1H3,(H,23,24,26,28)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[9-[(2R)-2-fenilmetoxipropil]purin-6-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 401.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.1695 |