Learn More
R 84852, TRC
Código de producto. 30420810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420810 5 mg 5 miligramos
30412282 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR0701305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152542-03-5
Fórmula molecular C23 H28 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 429.48
Sinónimo 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(4-fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, R 84852, 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(4-fluoro-2-hidroxibenzil)piperidina-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3O)C(=O)N4CCCC(O)C4=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R 84852
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28FN3O4/c1-14-17(23(31)27-9-2-3-19(28)22(27)25-14)8-12-26-10-6-15(7-11-26)21(30)18-5-4-16(24)13-20(18)29/h4-5,13,15,19,28-29H,2-3,6-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.2064