Learn More
R 80123, MedChemExpress
Código de producto. 16430679
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16430679 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16430679 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100615A
MedChemExpress R 80123 is the Z-isomer of R 79595, is also a highly selective phosphodiesterase inhibitor.
R 80123 is the Z-isomer of R 79595, is also a highly selective phosphodiesterase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R 80123
Forma física Solid
CAS 133718-30-6
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)C)CO/N=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC4=C(N=C(NC(C5)=O)N5C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 459.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.54
Porcentaje de pureza 98.0%