Learn More
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide, Tocris Bioscience™
Descripción
Full 5-HT1A serotonin receptor agonist. Reduces hippocampal 5-HT levels following systemic administration in rats in vivo. More active enantiomer of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide .
Racemate and 7-Hydroxy Isomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.29 |
| Porcentaje de pureza | >99% |