Learn More
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide, R&D Systems™
Código de producto. 30001363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001363 50 mg 50 miligramos
30001427 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001363 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1080/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT1A agonist; enantiomer of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529)
Full 5-HT1A serotonin receptor agonist. Reduces hippocampal 5-HT levels following systemic administration in rats in vivo. More active enantiomer of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide .
Racemate and 7-Hydroxy Isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78095-19-9
Fórmula molecular C16H26BrNO
Peso molecular (g/mol) 328.29
Número MDL MFCD00153810
Clave InChI BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-+-8-hydroxy-dpat hydrobromide, unii-0s6ynt39th, 0s6ynt39th, r +-8-hydroxy dpat hbr, r-+-8-hydroxy-2-dipropylamino tetralin hydrobromide, r-+-2-dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, + 8-oh-dpat hydrobromide, c16h25no.hbr, 1-naphthalenol, 7-dipropylamino-5,6,7,8-tetrahydro-, hydrobromide, r
PubChem CID 11957570
Nombre IUPAC 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide
SMILES Br.CCCN(CCC)C1CCC2=C(C1)C(O)=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.29
Porcentaje de pureza >99%