Learn More
(R)-8-Hidroxi-3-metil-1,2,3,4-tetrahidrobenz[a]antraceno-7,12-dione, TRC
Código de producto. 30393734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30393734 5 mg
1 options
Código de producto. 30393734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 681001-30-9
Fórmula molecular C19 H16 O3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O3/c1-10-5-7-12-11(9-10)6-8-14-16(12)18(21)13-3-2-4-15(20)17(13)19(14)22/h2-4,6,8,10,20H,5,7,9H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCc2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23
Nombre IUPAC (3R)-8-hidroxi-3-metil-1,2,3,4-tetrahidrobenzo[a]antraceno-7,12-dione
Peso molecular (g/mol) 292.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1099