Learn More
(R)-8-(Difenilfosfino)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11995931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995931 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11995931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434112500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 960128-64-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 127.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H22NP
Número MDL MFCD16621442
Cantidad 250 mg
Sinónimo r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
Clave InChI KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
SMILES N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (1R)-8-(diphenylphosphanyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Peso molecular (g/mol) 331.40
PubChem CID 71309688
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.