Learn More
(R)-(-)-8-Difenilfosfino-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485826 250 mg 250 miligramos
15475826 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60538.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 960128-64-7 | C22H22NP | 331.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 960128-64-7
Fórmula molecular C22H22NP
Peso molecular (g/mol) 331.40
Número MDL MFCD16621442
Clave InChI KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
PubChem CID 71309688
Nombre IUPAC (1R)-8-(diphenylphosphanyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMILES N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-8-Diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine
Punto de fusión 120°C to 127°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −60° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.39
Porcentaje de pureza ≥97%