Learn More
R 77975, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R 77975 |
| CAS | 124436-59-5 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N3O3/c1-3-26-21(25)18-5-7-19(8-6-18)27-15-12-17-10-13-24(14-11-17)20-9-4-16(2)22-23-20/h4-9,17H,3,10-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(OCCC2CCN(CC2)c3ccc(C)nn3)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[1-(6-metilpiridazin-3-il)piperidin-4-il]etoxi]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 369.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.2052 |