Learn More
R-7050, MedChemExpress
Código de producto. 16483046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483046 25 mg 25 miligramos
16435276 100 mg 100 miligramos
16434368 10 mg 10 miligramos
16427087 5 mg 5 miligramos
16400697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110203
MedChemExpress R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.
R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-7050
Forma física Solid
CAS 303997-35-5
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H8ClF3N4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo TNF-α Antagonist III
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(C1=NN=C2N1C3=CC(Cl)=CC=C3N=C2SC4=CC=CC=C4)F
Peso molecular (g/mol) 380.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.77
Porcentaje de pureza 99.26%