Learn More
(R)-6-benciloxi-8-(oxiran-2-il)-4H-benzo[1,4]oxazin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-6-Benzyloxy-8-(oxiran-2-yl)-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| CAS | 869478-12-6 |
| Fórmula molecular | C17H15NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 8-(2R)-Oxiranyl-6-(phenylmethoxy)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO4/c19-16-10-22-17-13(15-9-21-15)6-12(7-14(17)18-16)20-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,15H,8-10H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1COC2=C([C@H]3OC3)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C2N1 |
| Nombre IUPAC | (R)-6-(benciloxi)-8-(oxiran-2-il)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H )-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 297.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1 |