Learn More
Éster etílico del ácido (R)-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-1-(2-hidroxi-1-metiletil)-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-6,7,8-Trifluoro-1,4-dihydro-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 110548-05-5 |
| Fórmula molecular | C15H14F3NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14F3NO4/c1-3-23-15(22)9-5-19(7(2)6-20)13-8(14(9)21)4-10(16)11(17)12(13)18/h4-5,7,20H,3,6H2,1-2H3 |
| SMILES | FC1=C(F)C=C2C(N([C@H](C)CO)C=C(C(OCC)=O)C2=O)=C1F |
| Nombre IUPAC | (R)-6,7,8-trifluoro-1-(1-hidroxipropan-2-il)-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.09 |