Learn More
(R)-6-(4-Aminofenil)-4,5-dihidro-5-metil-3(2H)-piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1059 |