Learn More
(R)-5-metilhidantoína (aprox. 80 % ee), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-5-Methylhydantoin |
| CAS | 55147-68-7 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-metilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0429 |