Learn More
(R)-(+)-5'-hidroxifenil carvedilol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-5'-Hydroxyphenyl Carvedilol |
| CAS | 1217757-71-5 |
| Fórmula molecular | C24 H26 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol, 3-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxy-, 3-[2-[[(2R)-3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol, (R)-(+)-5'-Hydroxyphenyl Carvedilol, (R)-(+)-5'-Hydroxyphenylcarvedilol, (R)-5'-Hydroxyphenylcarvedilol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(O)cc1OCCNC[C@@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]-4-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 422.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1842 |