Learn More
(R)-5-Hidroximetil Tolterodina, TRC
Código de producto. 30396730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30396730 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94836310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-5-Hydroxymethyl Tolterodine
CAS 207679-81-0
Fórmula molecular C22H31NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzenemethanol, 3-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-, 3-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzenemethanol, (+)-N,N-Diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-hydroxymethylphenyl)-3-phenylpropylamine, (R)-(+)-2-(3-Diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-hydroxymethylphenol, 5-Hydroxymethyltolterodine, Desfesoterodine, PNU 200577, SPM 7605, Hydroxymethyltolterodine
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/t20-/m1/s1
SMILES CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2O)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 341.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.2355