Learn More
(R)-(-)-5-(hidroximetil)-2-pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354975 1 g 1 g
11364975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18358.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66673-40-3 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66673-40-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00077791
Clave InChI HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 7128291
Nombre IUPAC (5R)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Punto de fusión 83°C to 85°C
Punto de ebullición 147°C to 149°C (0.06 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 5728422
Rotación óptica −30° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99%