Learn More
(R)-(-)-5-Hidroximetil-2-pirrolidinona, 98%
Código de producto. 10011891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011891 1 g Frasco de vidrio 1 g
10000941 5 g Frasco de vidrio 5 g
10679843 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66673-40-3 | C5H9NO2| 115,13 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66673-40-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00077791
Clave InChI HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 7128291
Nombre IUPAC (5R)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 84.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 147.0°C to 149.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica − 31.00
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación