Learn More
(R)-5-cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-amino-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-amino-alpha-(trifluoromethyl) benzenemethanol |
| CAS | 927812-33-7 |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl F3 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (R)-5-Chloro-α-(Cyclopropylethynyl)-2-Amino-α-(Trifluoromethyl) Benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1[C@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(2-amino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0481 |