Learn More
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahidro-1,1'-bi-2-naftol, 98 %, ≥ 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407627 1 g 1 g
15417627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36142.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65355-14-8 | C20H22O2 | 294.394 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65355-14-8
Fórmula molecular C20H22O2
Peso molecular (g/mol) 294.394
Número MDL MFCD02093485
Clave InChI UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
PubChem CID 3694111
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=C3CCCC4)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Nombre de nota ≥99% ee
Punto de fusión 160°C to 166°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido