Learn More
(R)-5-(2,2-Dimetil-4H-1,3-benzodioxina-6-il)-1,3-oxazolidina-2-one, TRC
Código de producto. 30135178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135178 10 mg 10 miligramos
30135063 100 mg 100 miligramos
30003801 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45683610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452339-73-0
Fórmula molecular C13 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 249.2625
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 5-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-, (5R)-, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)oxazolidin-2-one, (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone, GW591080X, Vilanterol Trifenatate Stage 2 Starting Material
Nombre IUPAC (5R)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxina-6-il)-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES CC1(C)OCc2cc(ccc2O1)[C@@H]3CNC(=O)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO4/c1-13(2)16-7-9-5-8(3-4-10(9)18-13)11-6-14-12(15)17-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1001