Learn More
R 428, TRC
Código de producto. 30425630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425630 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30425630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR06002050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(6,7-Dihydro-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazin-3-yl)-N3-((7-(S)-pyrrolidin-1-yl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
CAS 1037624-75-1
Fórmula molecular C30H34N8
Cantidad 50 mg
Sinónimo BGB 324, R 428
SMILES Nc1nc(Nc2ccc3CC[C@@H](CCc3c2)N4CCCC4)nn1c5cc6CCCc7ccccc7c6nn5
Nombre IUPAC 1-(6,7-dihidro-5H-benzo[4,5]ciclohepta[1,2-d]piridazin-3-il)-3-N-[(7S)-7-pirrolidin-1-il-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anulen-3-il]-1,2,4-triazol-3,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 506.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.2906