Learn More
IKA Protección del eje de agitación R 402
Código de producto. 31910313 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
31910313 Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 31910313 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020115312
En stock
Protección del eje agitador para agitadores superiores para evitar posibles lesiones en los ejes giratorios y elementos agitadores.
  • Equipado con una bisagra para facilitar el acceso al mandril del agitador sin tener que retirarlo de la carcasa del motor.
  • Puede acoplarse directamente a los agitadores superiores RW 20 digital, RW 28 digital y a los dispositivos de la serie EUROSTAR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Protector de mandril
Material Plástico