Learn More
(R)-(-)-4-fenil-2-oxazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426320 1 g 1 g
11436320 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426320 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27171.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90319-52-1 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90319-52-1
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00192393
Clave InChI QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r---4-phenyl-2-oxazolidinone, r-4-phenyloxazolidin-2-one, r-4-phenyl-2-oxazolidinone, 4r-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 4r-4-phenyloxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4r, r-4-phenyl-oxazolidin-2-one, pubchem6077, ksc131o9d, 4 r-phenyl-2-oxazolidinone
PubChem CID 730425
Nombre IUPAC (4R)-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 129°C to 132°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Rotación óptica −55° (c=2 in Chloroform)
Porcentaje de pureza 98%