Learn More
(R)-4-(Metilsulfinil)-1-butilamina, TRC
Código de producto. 30475151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475151 50 mg 50 miligramos
30470104 10 mg 10 miligramos
30468347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32622550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84104-30-3
Fórmula molecular C5H13NOS
Peso molecular (g/mol) 135.23
Sinónimo (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3