Learn More
(R)-4-(Metilsulfinil)-1-butilamina, TRC
Código de producto. 30470104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470104 10 mg 10 miligramos
30468347 5 mg 5 miligramos
30475151 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32622510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84104-30-3
Fórmula molecular C5H13NOS
Peso molecular (g/mol) 135.23
Sinónimo (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3