Learn More
Ácido (R)-(-)-4-metilmandélico, ChiPros, 98 %, + 97 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405730 1 g 1 g
11415730 5 g 5 g
11425730 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25953.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31284-89-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00798433,MFCD00961860
Clave InChI SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
PubChem CID 12458823
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-2-(4-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Nombre de nota ChiPros
Punto de fusión 130°C to 133°C
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 97 % ee
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Rotación óptica −154° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%