Learn More
(R)-(-)-4-Metil-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349535 250 mg 250 miligramos
11339535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18881.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16404-54-9 | C6H14O | 102.177 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16404-54-9
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD03093077
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r---4-methyl-2-pentanol, 2r-4-methylpentan-2-ol, r-4-methyl-2-pentanol, r-4-methylpentan-2-ol, r---4-methylpentan-2-ol, 4-methyl r-2-pentanol, 2r-4-methyl-2-pentanol, r---methylpentan-2-ol, r--4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl-, 2r
PubChem CID 6999987
Nombre IUPAC (2R)-4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol
Densidad 0.802
Punto de ebullición 130°C to 131°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.411
Cantidad 250 mg
Número UN UN2053
Beilstein 1718992
Rotación óptica −21° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%